(2,4-Diclorofenil)acetona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-propanone, 2,4-Dichlorophenylacetone
D2928-25G D2928-5G
TCIAD2928-25GEA 465 EUR
TCIAD2928-25G TCIAD2928-5G
(2,4-Diclorofenil)acetona ≥98.0% (por GC)
(2,4-Diclorofenil)acetona
Formula: C₉H₈Cl₂O
MW: 203,07 g/mol
Número MDL: MFCD00210405
Núm. CAS: 93457-07-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b18650974e208c262c182f5306bc1cac66c60e02&vid=b18650974e208c262c182f5306bc1cac66c60e02&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 51.0 deg-C