1,2,3,4-Tetrahidronaftalen-1-ona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,4-Dihydronaphthalen-1(2H)-one
T0134-25G T0134-500G
TCIAT0134-25GEA 17 EUR
TCIAT0134-25G TCIAT0134-500G
1,2,3,4-Tetrahidronaftalen-1-ona ≥98.0% (por GC)
1,2,3,4-Tetrahidronaftalen-1-ona
Formula: C₁₀H₁₀O
MW: 146,19 g/mol
Pto. Ebullición: 257°C
Pto. de inflamación: 129°C
Número MDL: MFCD00001688
Núm. CAS: 529-34-0
EINECS: 208-460-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40366ca64373bea589fe3011733d72c94455172a&vid=40366ca64373bea589fe3011733d72c94455172a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %