6-Amino-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H32028.03
H32028.09
H32028.03EA
39.6
EUR
H32028.03
H32028.09
6-Amino-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona 97%
6-Amino-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona
Purity: 97%
CAS No.: 3470-53-9
Molecular Formula: C10H11NO
Formula Weight: 161.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 128-130°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00099462
Formula:
C₁₀H₁₁NO Pto. de fusión: 128…130 °C |
Número MDL:
MFCD00099462 Núm. CAS: 3470-53-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |