5-Metoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2-ona ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M1543-1G M1543-5G
TCIAM1543-1GEA 39 EUR
TCIAM1543-1G TCIAM1543-5G
5-Metoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2-ona ≥95.0% (por GC)
5-Metoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2-ona
Formula: C₁₁H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 165°C
Pto. de fusión: 37°C
Número MDL: MFCD00064958
Núm. CAS: 32940-15-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=feed35167ecc2c34eeef1221c6ea4b540143f7ed&vid=feed35167ecc2c34eeef1221c6ea4b540143f7ed&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %