6-Metoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenone, 6-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
M0787-25G M0787-250G
TCIAM0787-25GEA 28 EUR
TCIAM0787-25G TCIAM0787-250G
6-Metoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona ≥99.0% (por GC)
6-Metoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona
Formula: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,22 g/mol
Número MDL: MFCD00001695
Núm. CAS: 1078-19-9
EINECS: 214-078-0
Índice Merck: 14,06000
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07d467590cc072f5ed015969d110d68e71b32425&vid=07d467590cc072f5ed015969d110d68e71b32425&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C