7-Metoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 7-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
M2092-25G M2092-5G
TCIAM2092-25GEA 104 EUR
TCIAM2092-25G TCIAM2092-5G
7-Metoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona ≥98.0% (por GC)
7-Metoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona
Formula: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,22 g/mol
Número MDL: MFCD00001696
Núm. CAS: 6836-19-7
EINECS: 229-916-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b8196bd8e51f73c10ee70f40d334daec9a9974a&vid=9b8196bd8e51f73c10ee70f40d334daec9a9974a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C