5,6,7,8-Tetrahidro-1-naftol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T2816-25G T2816-5G
TCIAT2816-25GEA 147 EUR
TCIAT2816-25G TCIAT2816-5G
5,6,7,8-Tetrahidro-1-naftol ≥98.0% (por GC)
5,6,7,8-Tetrahidro-1-naftol
Formula: C₁₀H₁₂O
MW: 148,2 g/mol
Pto. Ebullición: 265°C
Número MDL: MFCD00001734
Núm. CAS: 529-35-1
EINECS: 208-461-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce9f83cc23659ba7bf54f35e28a6074f7c181b43&vid=ce9f83cc23659ba7bf54f35e28a6074f7c181b43&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C