2-Bromo-9,10-antraquinona ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Bromoanthracene-9,10-dione, 2-Bromo-9,10-anthracenedione
B2689-1G B2689-25G B2689-5G
TCIAB2689-1GEA 59 EUR
TCIAB2689-1G TCIAB2689-25G TCIAB2689-5G
2-Bromo-9,10-antraquinona ≥96.0% (por GC)
2-Bromo-9,10-anthraquinone
Formula: C₁₄H₇BrO₂
MW: 287,11 g/mol
Número MDL: MFCD00474541
Núm. CAS: 572-83-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d73b3e01684d97d8bf0e75e19f44e85b7f4391f0&vid=d73b3e01684d97d8bf0e75e19f44e85b7f4391f0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 205.0 to 211.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency