1-(Metilamino)antraquinona ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(Methylamino)anthracene-9,10-dione
M0255-25G M0255-500G
TCIAM0255-25GEA 36 EUR
TCIAM0255-25G TCIAM0255-500G
1-(Metilamino)antraquinona ≥98.0% (by HPLC)
1-(Metilamino)antraquinona
Formula: C₁₅H₁₁NO₂
MW: 237,26 g/mol
Número MDL: MFCD00001197
Núm. CAS: 82-38-2
EINECS: 201-417-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0bd23909051c9c3575e1cc8003a27e97ee0e839&vid=d0bd23909051c9c3575e1cc8003a27e97ee0e839&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %