1,2,4-Trihidroxi-9,10-antraquinona
Proveedor: Cayman Chemical
11752-5 11752-10 11752-25
CAYM11752-5EA 47.3 EUR
CAYM11752-5 CAYM11752-10 CAYM11752-25
1,2,4-Trihidroxi-9,10-antraquinona
1,2,4-Trihidroxi-9,10-antraquinona
Formula: C₁₄H₈O₅
Número MDL: MFCD00001203
Núm. CAS: 81-54-9
EINECS: 201-359-8