trans,trans-Deca-2,4-dienal ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Decadienal, (2E,4E)-Deca-2,4-dienal, DDA
D1934-25ML D1934-5ML
TCIAD1934-25MLEA 131 EUR
TCIAD1934-25ML TCIAD1934-5ML
trans,trans-Deca-2,4-dienal ≥90.0% (por GC)
trans,trans-Deca-2,4-dienal
Formula: C₁₀H₁₆O
Pto. Ebullición: 116°C
Pto. de inflamación: 100°C
Número MDL: MFCD00007007
Núm. CAS: 25152-84-5
EINECS: 246-668-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa02032a4522c4fb1a19e763264fc04aee11c7f8&vid=fa02032a4522c4fb1a19e763264fc04aee11c7f8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %