1,2,3,4-Tetracloro-5,5-dimetoxiciclopenta-1,3-dieno ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T0928-25G T0928-5G
TCIAT0928-25GEA 65 EUR
TCIAT0928-25G TCIAT0928-5G
1,2,3,4-Tetracloro-5,5-dimetoxiciclopenta-1,3-dieno ≥95.0% (por GC)
1,2,3,4-Tetracloro-5,5-dimetoxiciclopenta-1,3-dieno
Formula: C₇H₆Cl₄O₂
Pto. Ebullición: 110°C
Número MDL: MFCD00001353
Núm. CAS: 2207-27-4
EINECS: 218-623-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a9c88849febda18bc78401658c5907fffc508dd&vid=3a9c88849febda18bc78401658c5907fffc508dd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %