3-Metilfuran-2(5H)-ona ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Hydroxy-2-methyl-2-butenoic acid gamma-Lactone
M1078-1ML M1078-25ML M1078-5ML
TCIAM1078-1MLEA 55 EUR
TCIAM1078-1ML TCIAM1078-25ML TCIAM1078-5ML
3-Metilfuran-2(5H)-ona ≥97.0% (por GC)
3-Metilfuran-2(5H)-ona
Formula: C₅H₆O₂
MW: 98,1 g/mol
Pto. Ebullición: 98°C
Pto. de inflamación: 93°C
Número MDL: MFCD00191545
Núm. CAS: 22122-36-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a03ae7a709e0b72e0858f20c6bd3df83b6817dd0&vid=a03ae7a709e0b72e0858f20c6bd3df83b6817dd0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %