2,4,6-Trimetoxipirimidina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T2039-1G
T2039-5G
TCIAT2039-1GEA
46
EUR
TCIAT2039-1G
TCIAT2039-5G
2,4,6-Trimetoxipirimidina ≥98.0% (por GC)
2,4,6-Trimetoxipirimidina
Formula:
C₇H₁₀N₂O₃ Pto. Ebullición: 232°C |
Número MDL:
MFCD00829225 Núm. CAS: 13106-85-9 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 53.0 to 56.0 deg-C |