1,4-Ditiano-2,5-diol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D1761-25G D1761-500G
TCIAD1761-25GEA 31 EUR
TCIAD1761-25G TCIAD1761-500G
1,4-Ditiano-2,5-diol ≥96.0% (por GC)
1,4-Ditiano-2,5-diol
Formula: C₄H₈O₂S₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006659
Núm. CAS: 40018-26-6
EINECS: 254-751-6
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e43dcb51379995973c72db4c66a8bd37e253447&vid=7e43dcb51379995973c72db4c66a8bd37e253447&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %