Ácido N-acetil-L-glutamico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
A0693-25G
A0693-250G
TCIAA0693-25GEA
20
EUR
TCIAA0693-25G
TCIAA0693-250G
Ácido N-acetil-L-glutamico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido N-acetil-L-glutamico
Formula:
C₇H₁₁NO₅ |
Número MDL:
MFCD00002802 Núm. CAS: 1188-37-0 EINECS: 214-708-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -13.0 to -17.0 deg (C=1, H2O) |
Solubility in hot Water | almost transparency |