Clorprofam ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Isopropyl N-(3-Chlorophenyl)carbamate, N-(3-Chlorophenyl)carbamic acid Isopropyl ester, Chlorpropham
C2555-1G C2555-25G
TCIAC2555-1GEA 25 EUR
TCIAC2555-1G TCIAC2555-25G
Clorprofam ≥99.0% (por GC)
Clorprofam
Formula: C₁₀H₁₂ClNO₂
MW: 213.66 g/mol
Número MDL: MFCD00037108
Núm. CAS: 101-21-3
EINECS: 202-925-7
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 14,02187
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7759db50e4da7b6e1d5673863ecb610f9da3454a&vid=7759db50e4da7b6e1d5673863ecb610f9da3454a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 40.0 to 43.0 deg-C