2-Cloro-N-(2,6-dimetilfenil)acetamida ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-(2,6-Dimethylphenyl)chloroacetamide, 2-Chloro-2',6'-dimethylacetanilide, N-(2,6-Dichlorophenyl)-2-chloroacetamide
C2307-25G C2307-5G
TCIAC2307-25GEA 69 EUR
TCIAC2307-25G TCIAC2307-5G
2-Cloro-N-(2,6-dimetilfenil)acetamida ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
2-Cloro-N-(2,6-dimetilfenil)acetamida
Formula: C₁₀H₁₂ClNO
MW: 197.66 g/mol
Número MDL: MFCD00000926
Núm. CAS: 1131-01-7
EINECS: 214-460-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2dacbf72634bbb7612043e77d34090411461b8c0&vid=2dacbf72634bbb7612043e77d34090411461b8c0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C