N-Metilaminoacetato de etilo clorhidrato ≥98.0% (by total nitrogen and titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Sarcosine Ethyl Ester HCl, H-Sar-OEt·HCl, Ethyl 2-(methylamino)acetate hydrochloride
S0841-25G
S0841-5G
TCIAS0841-25GEA
78
EUR
TCIAS0841-25G
TCIAS0841-5G
N-Metilaminoacetato de etilo clorhidrato ≥98.0% (by total nitrogen and titration analysis)
N-Metilaminoacetato de etilo clorhidrato
Formula:
C₅H₁₁NO₂·HCl MW: 153.61 g/mol |
Número MDL:
MFCD00012506 Núm. CAS: 52605-49-9 EINECS: 258-037-5 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 121.0 to 127.0 deg-C |