Ácido 2-naftiloxiacético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
N0045-25G
N0045-500G
TCIAN0045-25GEA
28
EUR
TCIAN0045-25G
TCIAN0045-500G
Ácido 2-naftiloxiacético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-naftiloxiacético
Formula:
C₁₂H₁₀O₃ |
Número MDL:
MFCD00004066 Núm. CAS: 120-23-0 EINECS: 204-380-0 Índice Merck: 14,06397 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 155.0 to 158.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |