Hidrogenonitrilotriacetato de disodio ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
N0100-25G N0100-500G
TCIAN0100-25GEA 16 EUR
TCIAN0100-25G TCIAN0100-500G
Hidrogenonitrilotriacetato de disodio ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Hidrogenonitrilotriacetato de disodio
Formula: C₆H₇NNa₂O₆
Número MDL: MFCD00064230
Núm. CAS: 15467-20-6
EINECS: 239-484-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc08779db4eb1fb3738ade8488dcbb4568e9f56e&vid=dc08779db4eb1fb3738ade8488dcbb4568e9f56e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency