N,N-Bis(2-aminoetil)etilendiamina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: N1,N1-Bis(2-aminoethyl)ethane-1,2-diamine, TREN, 2,2',2''-Triaminotriethylamine
T1243-25ML T1243-5ML T1243-100ML
TCIAT1243-25MLEA 97 EUR
TCIAT1243-25ML TCIAT1243-5ML TCIAT1243-100ML
N,N-Bis(2-aminoetil)etilendiamina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
N,N-Bis(2-aminoetil)etilendiamina
Formula: C₆H₁₈N₄
MW: 146,24 g/mol
Pto. Ebullición: 114°C
Número MDL: MFCD00008177
Núm. CAS: 4097-89-6
EINECS: 223-857-4
UN: 2922
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8d039233e66c036987ee1d833550e547f523d1f&vid=a8d039233e66c036987ee1d833550e547f523d1f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %