Trientina >60.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, Trientine, DEH 24, EPH 925
T0429-25ML T0429-500ML
TCIAT0429-25MLEA 17 EUR
TCIAT0429-25ML TCIAT0429-500ML
Trientina >60.0% (por GC)
Trientina
Formula: C₆H₁₈N₄
MW: 146,24 g/mol
Pto. Ebullición: 266°C
Pto. de inflamación: 143°C
Número MDL: MFCD00008169
Núm. CAS: 112-24-3
EINECS: 203-950-6
UN: 2259
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,09663
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cbaca22a2357d563d08c97b56770c8899b5bcb87&vid=cbaca22a2357d563d08c97b56770c8899b5bcb87&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 60.0 %