Ácido 3-metil-2-oxovalérico ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Methyl-2-oxopentanoic acid
K0020-1G K0020-5G
TCIAK0020-1GEA 134 EUR
TCIAK0020-1G TCIAK0020-5G
Ácido 3-metil-2-oxovalérico ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-metil-2-oxovalérico
Formula: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Pto. Ebullición: 84°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002582
Núm. CAS: 1460-34-0
EINECS: 215-955-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=664dd7219055249313031673e232faee2c264b37&vid=664dd7219055249313031673e232faee2c264b37&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 38.0 to 43.0 deg-C