2,2,2',2'-Tetrakis(hidroximetil)-3,3'-oxidipropan-1-ol ≥80.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2,2'-(Oxybis(methylene))bis(2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol)
D1342-25G D1342-500G
TCIAD1342-25GEA 16 EUR
TCIAD1342-25G TCIAD1342-500G
2,2,2',2'-Tetrakis(hidroximetil)-3,3'-oxidipropan-1-ol ≥80.0% (por GC)
2,2,2',2'-Tetrakis(hidroximetil)-3,3'-oxidipropan-1-ol
Formula: C₁₀H₂₂O₇
Número MDL: MFCD00004691
Núm. CAS: 126-58-9
EINECS: 204-794-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4a53ab35a1046d0c1212ca77e079439882d75bf&vid=a4a53ab35a1046d0c1212ca77e079439882d75bf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 80.0 %
Melting point 217.0 to 222.0 deg-C