Hipurato de sodio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
H0144-25G H0144-500G
TCIAH0144-25GEA 27 EUR
TCIAH0144-25G TCIAH0144-500G
Hipurato de sodio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Hipurato de sodio
Formula: C₉H₈NNaO₃
Número MDL: MFCD00002693
Núm. CAS: 532-94-5
EINECS: 208-548-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83b5b64d594f4f8394a7c6c13592de0d63c5d80d&vid=70c7d6f21ab7d7da63dfc8ca3e434a7fe331ea21&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency