Hidrogenofumarato de etilo ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (E)-4-Ethoxy-4-oxobut-2-enoic acid, Monoethyl fumarate, Ethyl hydrogen fumarate
F0359-25G F0359-250G
TCIAF0359-25GEA 75 EUR
TCIAF0359-25G TCIAF0359-250G
Hidrogenofumarato de etilo ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Hidrogenofumarato de etilo
Formula: C₆H₈O₄
MW: 144,13 g/mol
Número MDL: MFCD00002699
Núm. CAS: 2459-05-4
EINECS: 219-544-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7421c1d7bc4e45f95f523dae39e108f64a5e0eaa&vid=7421c1d7bc4e45f95f523dae39e108f64a5e0eaa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 67.0 to 70.0 deg-C
Solubility in Water very faint turbidity