Tereftalato de disodio ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Terephthalic acid disodium salt
T1097-500G T1097-25G T1097-100G
TCIAT1097-500GEA 360 EUR
TCIAT1097-500G TCIAT1097-25G TCIAT1097-100G
Tereftalato de disodio ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Tereftalato de disodio
Formula: C₈H₄Na₂O₄
MW: 210.10 g/mol
Número MDL: MFCD00013137
Núm. CAS: 10028-70-3
EINECS: 233-075-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f11c17d2966824b8483de05ec85c2efbd9f0d423&vid=f11c17d2966824b8483de05ec85c2efbd9f0d423&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in hot Water very faint turbidity