4-Metoxifenilhidracinio cloruro ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M0637-25G M0637-5G
TCIAM0637-25GEA 83 EUR
TCIAM0637-25G TCIAM0637-5G
4-Metoxifenilhidracinio cloruro ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-Metoxifenilhidracinio cloruro
Formula: C₇H₁₁ClN₂O
Número MDL: MFCD00012945
Núm. CAS: 19501-58-7
EINECS: 243-115-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8a633123ff096f0a1c88faa06bb260670282864&vid=b8a633123ff096f0a1c88faa06bb260670282864&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %