Hexaclorofeno ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,2'-Methylenebis(3,4,6-trichlorophenol), 3,3',5,5',6,6'-Hexachloro-2,2'-dihydroxydiphenylmethane
M0219-1G M0219-5G
TCIAM0219-1GEA 39 EUR
TCIAM0219-1G TCIAM0219-5G
Hexaclorofeno ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Hexaclorofeno
Formula: C₁₃H₆Cl₆O₂
MW: 406,91 g/mol
Número MDL: MFCD00002171
Núm. CAS: 70-30-4
EINECS: 200-733-8
UN: 2875
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,04680
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=935c5ee53c02ca2e28e905019f0bfdac237756d1&vid=935c5ee53c02ca2e28e905019f0bfdac237756d1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 167.0 deg-C