Fenildimetilsilano ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dimethyl(phenyl)silane
D2196-25ML D2196-5ML
TCIAD2196-25MLEA 108 EUR
TCIAD2196-25ML TCIAD2196-5ML
Fenildimetilsilano ≥97.0% (por GC)
Fenildimetilsilano
Formula: C₈H₁₂Si
Pto. Ebullición: 158°C
Pto. de inflamación: 35°C
Número MDL: MFCD00008257
Núm. CAS: 766-77-8
EINECS: 212-170-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1b369635eb1e7fd127a0bb7b0af25e5f0b16967&vid=c1b369635eb1e7fd127a0bb7b0af25e5f0b16967&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %