Sulfuro de clorometilo y metilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C0608-25G C0608-100G
TCIAC0608-25GEA 83 EUR
TCIAC0608-25G TCIAC0608-100G
Sulfuro de clorometilo y metilo ≥97.0% (por GC)
Sulfuro de clorometilo y metilo
Formula: C₂H₅ClS
MW: 96.58 g/mol
Pto. Ebullición: 106°C
Pto. de inflamación: 17°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000923
Núm. CAS: 2373-51-5
EINECS: 219-148-4
UN: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e17eda787bea9384d346b6ada8f019e05d2985c8&vid=e17eda787bea9384d346b6ada8f019e05d2985c8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %