Bis(4-hidroxifenil) disulfuro ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4,4'-Dithiodiphenol, 4,4'-Dihydroxydiphenyl disulphide, Bis(4-hydroxyphenyl) Disulphide
B3827-5G
B3827-1G
TCIAB3827-5GEA
83
EUR
TCIAB3827-5G
TCIAB3827-1G
Bis(4-hidroxifenil) disulfuro ≥98.0% (por GC)
Bis(4-hidroxifenil) disulfuro
Formula:
C₁₂H₁₀O₂S₂ MW: 250.34 g/mol |
Número MDL:
MFCD00020164 Núm. CAS: 15015-57-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 150.0 to 154.0 deg-C |