(±)-1,2,3,4-Tetrahidro-1-naftilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Tetralin-1-amine, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-amine
T1992-5G T1992-25G
TCIAT1992-5GEA 84 EUR
TCIAT1992-5G TCIAT1992-25G
(±)-1,2,3,4-Tetrahidro-1-naftilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(±)-1,2,3,4-Tetrahidro-1-naftilamina
Formula: C₁₀H₁₃N
MW: 147,22 g/mol
Pto. Ebullición: 230°C
Número MDL: MFCD00001740
Núm. CAS: 2217-40-5
EINECS: 218-712-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a58139be919b2c5e3266a8565ad7508378e11003&vid=a58139be919b2c5e3266a8565ad7508378e11003&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %