(±)-1,2,3,4-Tetrahidro-1-naftol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: ac-alpha-Tetralol, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-ol, 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol
T1111-25G T1111-5G
TCIAT1111-25GEA 125 EUR
TCIAT1111-25G TCIAT1111-5G
(±)-1,2,3,4-Tetrahidro-1-naftol ≥95.0% (por GC)
(±)-1,2,3,4-Tetrahidro-1-naftol
Formula: C₁₀H₁₂O
MW: 148,2 g/mol
Número MDL: MFCD00001739
Núm. CAS: 529-33-9
EINECS: 208-459-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8e19a9b044752487db9a990521917286cc8cc0f&vid=e8e19a9b044752487db9a990521917286cc8cc0f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %