(R)-(+)-4-Isopropil-2-oxazolidinona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
I0572-1G I0572-25G I0572-5G
TCIAI0572-1GEA 24 EUR
TCIAI0572-1G TCIAI0572-25G TCIAI0572-5G
(R)-(+)-4-Isopropil-2-oxazolidinona ≥98.0% (por GC)
(R)-(+)-4-Isopropil-2-oxazolidinona
Formula: C₆H₁₁NO₂
Número MDL: MFCD00075172
Núm. CAS: 95530-58-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65f007158399659d17f22d0a99f452460cc00822&vid=65f007158399659d17f22d0a99f452460cc00822&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 74.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +15.0 to +20.0 deg (C=6, EtOH)
Solubility in EtOH very faint turbidity