(R)-(+)-4-Isopropil-5,5-difenil-2-oxazolidinona ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (R)-4-Isopropyl-5,5-diphenyloxazolidin-2-one, (4R)-(+)-4-Isopropyl-5,5-diphenyl-2-oxazolidinone
I0761-1G I0761-5G
TCIAI0761-1GEA 82 EUR
TCIAI0761-1G TCIAI0761-5G
(R)-(+)-4-Isopropil-5,5-difenil-2-oxazolidinona ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
(R)-(+)-4-Isopropil-5,5-difenil-2-oxazolidinona
Formula: C₁₈H₁₉NO₂
MW: 281,35 g/mol
Número MDL: MFCD03093555
Núm. CAS: 191090-32-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a9d124741ff957d60a013f347c59b866b1b7413&vid=8a9d124741ff957d60a013f347c59b866b1b7413&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 99.0 ee%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 252.0 to 256.0 deg-C