(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naftol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
B1100-25G
B1100-5G
TCIAB1100-25GEA
137
EUR
TCIAB1100-25G
TCIAB1100-5G
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naftol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naftol
Formula:
C₂₀H₁₄O₂ |
Número MDL:
MFCD00004068 Núm. CAS: 18531-99-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Optical purity (LC) | min. 98.0 ee% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 207.0 to 212.0 deg-C |