Calix[6]areno ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
H0713-1G H0713-5G
TCIAH0713-1GEA 85 EUR
TCIAH0713-1G TCIAH0713-5G
Calix[6]areno ≥95.0% (by HPLC)
Calix[6]areno
Formula: C₄₂H₃₆O₆
Número MDL: MFCD00143083
Núm. CAS: 96107-95-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1371399dd03afbcc0783751207de0c44e92318a&vid=e1371399dd03afbcc0783751207de0c44e92318a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%