4-tert-Butilcalix[8]areno ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
B1750-25G B1750-5G
TCIAB1750-25GEA 306 EUR
TCIAB1750-25G TCIAB1750-5G
4-tert-Butilcalix[8]areno ≥98.0% (by HPLC)
4-tert-Butilcalix[8]areno
Formula: C₈₈H₁₁₂O₈
MW: 1297,85 g/mol
Número MDL: MFCD00075392
Núm. CAS: 68971-82-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd9dd48119999b18a1732890b9590b8cbe9775e9&vid=cd9dd48119999b18a1732890b9590b8cbe9775e9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%