2,2-Dimetiloxirano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
I0323-25ML
I0323-500ML
TCIAI0323-25MLEA
63
EUR
TCIAI0323-25ML
TCIAI0323-500ML
2,2-Dimetiloxirano ≥98.0% (por GC)
2,2-Dimetiloxirano
Formula:
C₄H₈O Pto. Ebullición: 52°C Pto. de inflamación: -32°C |
Número MDL:
MFCD00066354 Núm. CAS: 558-30-5 EINECS: 209-193-8 UN: 1993 ADR: 3,II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |