Etil metil carbonato ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Carbonic acid ethyl methyl ester
C1342-10ML C1342-25ML C1342-BULK
TCIAC1342-10MLEA 46 EUR
TCIAC1342-10ML TCIAC1342-25ML TCIAC1342-BULK
Etil metil carbonato ≥98.0% (por GC)
Etil metil carbonato
Formula: C₄H₈O₃
MW: 104.1045 g/mol
Pto. Ebullición: 107°C
Número MDL: MFCD00191398
Núm. CAS: 623-53-0
UN: 3272
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8282f6cef01bd25baf45f6bfa15edafb5833380&vid=e8282f6cef01bd25baf45f6bfa15edafb5833380&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %