4-Bromo-p-terfenilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B2155-1G B2155-5G
TCIAB2155-1GEA 117 EUR
TCIAB2155-1G TCIAB2155-5G
4-Bromo-p-terfenilo ≥97.0% (por GC)
4-Bromo-p-terfenilo
Formula: C₁₈H₁₃Br
MW: 309,1998 g/mol
Pto. de fusión: 232°C
Número MDL: MFCD02685117
Núm. CAS: 1762-84-1
UN: 3152
ADR: 9,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8b055fcaac2518e47e2791b754fd8d03778beec&vid=f8b055fcaac2518e47e2791b754fd8d03778beec&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %