4,4''-Dibromo-p-terfenilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D3372-1G D3372-5G
TCIAD3372-1GEA 31 EUR
TCIAD3372-1G TCIAD3372-5G
4,4''-Dibromo-p-terfenilo ≥95.0% (por GC)
4,4''-Dibromo-p-terfenilo
Formula: C₁₈H₁₂Br₂
Pto. de fusión: 315°C
Número MDL: MFCD00272889
Núm. CAS: 17788-94-2
UN: 3152
ADR: 9,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5843a99199de7713df47fd8146d7e7e29f4b51c&vid=d5843a99199de7713df47fd8146d7e7e29f4b51c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %