2-(4-Nitrofenil)etanol, en polvo
Proveedor: MP Biomedicals
Atención
Sinónimos: 4-Nitrophenethyl alcohol, p-Nitrophenethyl Alcohol
0215589005 0215589050 0215589010
ICNA0215589005EA 61.2 EUR
ICNA0215589005 ICNA0215589050 ICNA0215589010
2-(4-Nitrofenil)etanol, en polvo
2-(4-Nitrofenil)etanol
p-Nitrophenethyl alcohol is used as a protecting reagent for phosphates and O6 of deoxyguanosine.
Soluble in acetone (50 mg/ml) and methanol (25 mg/ml).
Formula: C₈H₉NO₃
MW: 167.16 g/mol
Pto. de fusión: 59…62 °C (lit.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00010202
Núm. CAS: 100-27-6
EINECS: 202-835-8