2-(4-Nitrofenil)etanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-Nitrophenethyl alcohol, p-Nitrophenethyl Alcohol
N0569-25G N0569-5G
TCIAN0569-25GEA 166 EUR
TCIAN0569-25G TCIAN0569-5G
2-(4-Nitrofenil)etanol ≥98.0% (por GC)
2-(4-Nitrofenil)etanol
Formula: C₈H₉NO₃
MW: 167.16 g/mol
Pto. Ebullición: 148°C
Número MDL: MFCD00010202
Núm. CAS: 100-27-6
EINECS: 202-835-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b53c6aaf14490f052a39dfa379964ae332e6f5a&vid=4b53c6aaf14490f052a39dfa379964ae332e6f5a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity