1,2,3,4-Tetrahidroisoquinolina ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T1676-25G T1676-500G T1676-100G
TCIAT1676-25GEA 25 EUR
TCIAT1676-25G TCIAT1676-500G TCIAT1676-100G
1,2,3,4-Tetrahidroisoquinolina ≥95.0% (por GC)
1,2,3,4-Tetrahidroisoquinolina
Formula: C₉H₁₁N
MW: 133,19 g/mol
Pto. Ebullición: 233°C
Número MDL: MFCD00006896
Núm. CAS: 91-21-4
EINECS: 202-050-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b83df6a46f967f99365659ad6fa8dbb7e9464557&vid=b83df6a46f967f99365659ad6fa8dbb7e9464557&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific gravity (20/20) 1.0470 to 1.0500
Refractive index n20/D 1.5680 to 1.5710