3,3'-Iminobis(propilamina) ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3,3'-Iminobis(propylamine), 3,3'-Iminodipropylamine, 3,3'-Diaminodipropylamine, Dipropylenetriamine
D0090-25ML D0090-500ML
TCIAD0090-25MLEA 19 EUR
TCIAD0090-25ML TCIAD0090-500ML
3,3'-Iminobis(propilamina) ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,3'-Iminobis(propilamina)
Formula: C₆H₁₇N₃
Pto. Ebullición: 115°C
Pto. de fusión: –14°C
Pto. de inflamación: 117°C
Número MDL: MFCD00008214
Núm. CAS: 56-18-8
EINECS: 200-261-2
UN: 2269
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f9ee63eb0a610c9b554aa9a85a77463448a0480&vid=1f9ee63eb0a610c9b554aa9a85a77463448a0480&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %