Isovalerato de isobutilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
I0197-25ML I0197-500ML
TCIAI0197-25MLEA 19 EUR
TCIAI0197-25ML TCIAI0197-500ML
Isovalerato de isobutilo ≥98.0% (por GC)
Isovalerato de isobutilo
Formula: C₉H₁₈O₂
Pto. Ebullición: 168°C
Pto. de inflamación: 57°C
Número MDL: MFCD00048349
Núm. CAS: 589-59-3
EINECS: 209-653-8
UN: 3272
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,05146
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b91068858821e07b3cc97cb67c1f0d6f6c61aac&vid=1b91068858821e07b3cc97cb67c1f0d6f6c61aac&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %