4,4''-Diyodo-p-terfenilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D3534-1G D3534-5G
TCIAD3534-1GEA 126 EUR
TCIAD3534-1G TCIAD3534-5G
4,4''-Diyodo-p-terfenilo ≥98.0% (por GC)
4,4''-Diyodo-p-terfenilo
Formula: C₁₈H₁₂I₂
Pto. de fusión: 328°C
Núm. CAS: 19053-14-6
UN: 3152
ADR: 9,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c08af0f426d73b5f8e01fb7ba569cb9e1fd0ef07&vid=c08af0f426d73b5f8e01fb7ba569cb9e1fd0ef07&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %